Fortfahren mit
C7527
Cholinchlorid
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98%
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.62
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-655-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
€ 58,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
crystals
mol wt
Mw 139.62 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Cholinchlorid ist ein quartäres Ammoniumsalz und assoziiert mit Wasserstoffbrückendonoren (HBD). Es ist wichtig für die wesentlichen physiologischen Funktionen und ist eines der ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe. Cholin ist eine Quelle von Methyl-Gruppen für Methyl-Transferreaktionen.
Cholin-Acetyltransferase-Substrat
Application
Cholinchlorid wird verwendet:
  • als Komponente für Cholinacetyltransferase-Puffer (ChAT-Puffer) und für die Cholinaufnahme in kultivierten menschlichen Neuroblastomzellen (SK-N-SH)
  • zur Erstellung einer Cholin-Standardkurve zur Quantifizierung der Phospholipase D (PLD)-Aktivität
  • als Komponente in einer für Schnittpräparate hergestellten Lösung zur Sezierung von entorhinal-hippocampalen Hirnschnittpräparaten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2697826978W450001
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
colorless to white
color
colorless to white
color
white
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
colorless to white
color
colorless to white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholinchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Choline chloride will be melted in water for addition to the medium. Can you please tell me the proper storage method, such as -30°C freezing ay -4°C refrigeration?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 50 mg/mL. The storage and stability conditions for this product upon reconstitution have not been determined.
      Helpful?
  2. Hi, is it possible to thaw choline chloride in PBS instead of water and add it to the medium?
    1 answer
    1. This product is soluble in water, tested at 50 mg/mL. Solubility in PBS has not been determined in-house. Literature suggests that choline chloride can be prepared with PBS. For reference, see https://en-cdn.bio-protocol.org/pdf/Bio-protocol807.pdf?rel_link=YmlvLXByb3RvY29sLm9yZy9lbi9icGRldGFpbD9pZD04MDcmdHlwZT0w
      Helpful?
  3. Hi, could you please provide the product information sheet for Choline chloride.
    1 answer
    1. There is no specific product information sheet offered for Choline Chloride. Please see the PROPERTIES section of the product page for details. Links to a sample Certificate of Analysis and a Certificate of Origin are provided below:
      Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/C7/C7527/C7527-100G________SLBB8921V_.pdf
      Certificate of Origin
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/coo/undefined/C7527/SLBB8921V