492051
Cholinchlorid-(trimethyl-d9)
98 atom % D
Synonym(e):
Choline-tri(methyl-d3) chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
302-305 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCO)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
InChIKey
SGMZJAMFUVOLNK-KYRNGWDOSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable