Fortfahren mit
PHG0021
Cholinchlorid
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.430,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.520,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.62
EC Number:
200-655-4
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
MDL number:
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
synthetic
description
Material has apropensity to harden with time after being packaged and may require mechanicalmeans by the customer to delump.
form
powder
mol wt
Mw 139.62 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial and lead, tested
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 140 g/L)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 140 g/L
suitability
suitable for (manufacturing use)
foreign activity
foreign activity (Cytotoxicity; tested)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Cholin-Acetyltransferase-Substrat
Für die produktbezogene Dokumentation kontaktieren Sie den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“. Beachten Sie, dass der Zugriff auf die Produktdokumentation eine Vertraulichkeitsvereinbarung erfordert.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1251W450001C1879
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
FCC
description
≥98%
form
powder
form
-
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
impurities
Endotoxin, microbial and lead, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
suitability
suitable for (manufacturing use)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
foreign activity
foreign activity (Cytotoxicity; tested)
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholinchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)