Merck
608459
Sigma-Aldrich
Uracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Größe auswählen
500 MG
€ 1.320,00
€ 1.320,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 1.320,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC3H415N2O2
Molekulargewicht:
115.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.320,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O=C1[15NH][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
InChIKey
ISAKRJDGNUQOIC-VMGGCIAMSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)