Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,70 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 175,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 313,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 324,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.040,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-749-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2637
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Cytosin, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
InChI key
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cytosine has been used:
- for the preparation of nucleobase solutions
- as a standard for high-performance liquid chromatography (HPLC)
- for the estimation of global methylation rate
- for nucleoside 5′-triphosphate (NTP) synthesis
- purification
Biochem/physiol Actions
Cytosine (C) is one of the four main bases found in DNA and RNA, along with adenine, guanine, and thymine (uracil in RNA).
Cytosine is a pyrimidine, which forms three hydrogen bonds to base pair with guanine. It forms a nucleotide cytidine, that is phosphorylated to cytidine 5′ monophosphate (CMP), cytidine 5′ diphosphate (CDP) and cytidine 5′ triphosphate (CTP).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?