Please see the sample Certificate of Origin for this product. Please note that the Certificate of Origin is lot specific: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/P2308-5MG0000143354.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 102,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 358,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 539,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Uracil, ≥99.0%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- als Nukleotidstandard zum Bestimmen der DNA-Methylierung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie
- als Komponente von synthetischem Medium zum Kultivieren von Saccharomyces cerevisae und seinem Stamm
- als Komponente der Aminosäurenergänzung zum Kultivieren von Bacillus sp.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form crystalline solid |
| assay ≥99.0% | assay - | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan | solubility - | solubility - | solubility hot water: 1 mg/mL |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uracil
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is their any information regarding the species and country of domicile the uracil is derived from?