Merck
490954
Sigma-Aldrich
Harnstoff-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Größe auswählen
500 MG
€ 743,00
€ 743,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 743,00
About This Item
Lineare Formel:
H215N13CO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 743,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)