PHR1581
Uracil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2,4(1H,3H)-pyrimidindion, 2,4-Dihydroxypyrimidin, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000764
traceable to USP 1705753
API-Familie
uracil
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChIKey
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?