Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC3H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.08
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O=C1N[13C](=O)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N | description 99 atom % 13C | description 99% 13C (CP), 99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99% 13C (CP), 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?