Merck
603767
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexachlorpropan-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
Cl313C13CH213CCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl[13C](Cl)(Cl)[13CH2][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl6/c4-2(5,6)1-3(7,8)9/h1H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
BBEAZDGZMVABIC-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)