Merck
555436
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorphenyl)-biguanidin -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250-254 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
InChIKey
HBYJTLZNKNUTCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)