Merck
274909
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-phthalocyanin-tetrasulfonsäure Tetranatriumsalz
Synonym(e):
Phthalocyanin-tetrasulfonsäure Nickel(II)-komplex Tetranatriumsalz
Größe auswählen
5 G
€ 69,20
€ 69,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 69,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H12N8Na4NiO12S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
979.40
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 69,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
657 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Ni]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9cc(ccc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.4Na.Ni/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-34-25(17)33-26-18-6-2-15(55(47,48)49)11-23(18)31(35-26)40-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(39-32)38-30-22-10-14(54(44,45)46)3-7-19(22)27(36-29)37-30;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41
InChIKey
UAMQBHBCNOEWGQ-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.