Wichtige Dokumente
469319
Poly(dimethylsiloxan)
viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Synonym(e):
Octamethyltrisiloxan
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
Viskosität
1.0 cSt(25 °C)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−82 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChIKey
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Flammpunkt (°C)
29 °C - (External MSDS)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Verwandter Inhalt
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.