Merck
395382
Sigma-Aldrich
Vanadium(III)-chloridtetrahydrofuran-Komplex (1:3)
97%
Synonym(e):
Trichlor-tris-(tetrahydrofuran)-vanadium
About This Item
Lineare Formel:
VCl3 · 3C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChIKey
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1