Merck
235741
Sigma-Aldrich
Tetrapropylorthosilikat
95%
Synonym(e):
Tetrapropyloxysilan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2O)4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.43
Beilstein:
1706115
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4 (lit.)
bp
94 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChIKey
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.