Fortfahren mit
205273
Titan(IV)isopropoxid
97%
Synonym(e):
TTIP, Orthotitansäure-tetraisopropylester, Titan(IV)-isopropylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti[OCH(CH3)2]4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.22
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-909-6
Beilstein/REAXYS Number:
3679474
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Titan(IV)isopropoxid ist eine Koordinationsverbindung auf Titan-Basis, die häufig in der asymmetrischen Sharpless-Epoxidierung von Allylalkoholen verwendet wird. Außerdem kommt sie in der Kulinkovich-Reaktion zur Herstellung von Cyclopropanol-Derivaten als Katalysator zum Einsatz.
Application
Bei der Zubereitung von Titandioxid (TiO2) häufig als Präkursor verwendet
In einem zweistufigen Sol-Gel-Verfahren wurden neuartige Metalloxid-/Phosphonat-Hybride aus Titan(IV)isopropoxid gebildet. Ausgangsmaterial für dünne Barium-Strontium-Titanat-Beschichtungen. Zur Herstellung poröser Titanosilikate; dabei handelt es sich um potenzielle Ionenaustausch-Materialien für die Beseitigung von radioaktiven Abfällen. Angewendet bei der Bildung eines Heterosupermoleküls, das aus einem TiO2 Nanokristallit-Viologen-Elektronenakzeptorkomplex besteht, dessen lichtinduzierter Elektronentransfer belegt ist.
Packaging
Die 25-ml-Sure/Seal™ Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87560687502377996
description
97%
description
≥97.0%
description
packaged for use in deposition systems
description
99.999% trace metals basis
assay
97%
assay
≥97.0%
assay
99.999%
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: titanium
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst, reagent type: Lewis acid
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: titanium
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titan(IV)isopropoxid
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - Pensky-Martens closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Buongiorno, utilizziamo questo reagente per determinare la presenza di acqua nei solventi acquistati. Sapreste dirmi qual è la quantità minima di acqua che è possibile rilevare?
    1 answer
    1. While this material will react with water to form TiO2, the product is not specifically tested or used as a water scavenger. Unfortunately, there is no internal method or information available regarding this reaction. A brief search of the literature did not reveal any additional information.
      Helpful?
  4. What is the equivalent weight of ttip
    1 answer
    1. The equivalent weight of this product can be calculated by dividing the molecular weight by the net positive valence. It has 284.22 grams of Titanium(IV) isopropoxide per mole of titanium, and 71.055 grams of Titanium(IV) isopropoxide per mole of isopropoxide. The equivalent weight would depend on the source. That is, if you are looking at the material as a source of Titanium(IV), you would use 284.22 grams. But if they are looking at it as a source of the strong base (isopropoxide ion), you would use 71.055 grams. When looking at the Titanium(IV) isopropoxide per mole of titanium, there are +4 positively charged valence electrons which resulted 71.055 for the equivalent weight.
      Helpful?
  5. What is the difference between this and 87560 ttip?
    1 answer
    1. Products 205273 and 87560 have the same Chemical Abstract Service (CAS) number
      546-68-9, which means chemically they are the same substance. The difference between the two products are the product specifications. The product specification sheets for each product are linked below to facilitate a comparison for the specific application needs.
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/ALDRICH/87560
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/355/956/205273-BULK.pdf
      Helpful?
  6. What is Product 205273, Titanium (IV) Isopropoxide soluble in?
    1 answer
    1. This chemical is very soluble in ethanol, carbon tetrachloride, hexane, benzene, or isopropanol.  Water is not recommended as a solvent because titanium (IV) isopropoxide will hydrolyze. (Precautions should be taken to make sure the solvents used do not contain any water - anhydrous grades would be recommended).
      Helpful?
  7. What needs to be done if Product 205273, Titanium (IV) Isopropoxide is a solid instead of a liquid?
    1 answer
    1. The material will melt/freeze at 18-20 deg C, therefore the material can freeze when shipped during the winter months.  It can be warmed in a water bath to about 30 deg C to change the state without harming the chemical.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What is the viscosity of Product 205273, Titanium (IV) Isopropoxide?
    1 answer
    1. The viscosity of titanium (IV) isopropoxide is 4.5 centipoise at 25 deg C.