Fortfahren mit
703192
Indiumzinnoxid-beschichteter Glas-Objektträger, quadratisch
surface resistivity 8-12 Ω/sq
Synonym(e):
ITO, ITO-beschichteter Objektträger, quadratisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
In2O3 · (SnO2)x
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Substrates and Prefab Devices, slide
surface resistivity
8-12 Ω/sq
L × W × thickness
25 mm × 25 mm × 1.1 mm
transmittance
84% (nominal at 550nm)
refractive index
n20/D 1.517
density
1.200 g/cm3
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
General description
Die Dicke der ITO-Beschichtung beträgt 1.200–1.600 Å
Substrat: unpoliertes Floatglas, Passivierung mit SiO2 (200–300 Å)
Indiumzinnoxid (indium tin oxide, ITO) findet breite Anwendung als transparentes leitendes Oxid. Seine Haupteigenschaften sind die elektrische Leitfähigkeit, die optische Transparenz und die einfache Filmbildung.
Application
ITO-Glas-Objektträger wurden als Substrat für die Herstellung von Polymer-Solarzellen basierend auf Mischungen von polymeren Halbleitern und organischen lichtemittierenden Dioden (OLED) verwendet. ITO-Substrate können auch zur Entwicklung von transparenten Heater-Arrays durch Ätzen der Oberfläche des Substrats durch eine Druckvorrichtung dienen. ITO-Abdeckungen können für geschlossene digitale mikrofluidische Vorrichtungen und als transparente Elektroden in Displays und anderen optoelektronischen Geräten eingesetzt werden.Weitere mögliche dokumentierte Anwendungen sind:
  • Auf ITO-überzogenen Glas-Substraten wurden Eumelaninproben präpariert.
  • Schnittstellenfenster der Flüssigzelle für den Sensor für die optische Strahlumlenkung (optical beam deflection, OBD) enthalten einen 20-nm-dicken Indiumzinnoxid-Film.
  • Mesoporöse TiO2-Filme wurden auf leitfähigen ITO-Gläsern geformt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
703184703176636916
description
surface resistivity 8-12 Ω/sq
description
surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide
description
surface resistivity 70-100 Ω/sq
description
surface resistivity 15-25 Ω/sq, slide
density
1.200 g/cm3
density
-
density
-
density
-
surface resistivity
8-12 Ω/sq
surface resistivity
30-60 Ω/sq
surface resistivity
70-100 Ω/sq
surface resistivity
15-25 Ω/sq
description
Substrates and Prefab Devices, slide
description
-
description
slide
description
-
refractive index
n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
transmittance
84% (nominal at 550nm)
transmittance
84% (nominal at 550nm)
transmittance
86% (nominal at 550nm)
transmittance
>78%
Still not finding the right product?
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 18 Questions  
  1. What is the thickness of the individual ITO coated glass slide?
    1 answer
    1. As listed in the 'Properties' section, the dimensions of this material is L × W × thickness 25 mm × 25 mm × 1.1 mm. The thickness of ITO coating is 1,200-1,600 Å as mentioned in the ' Description" section.
      Helpful?
  2. Could you share with me the deposition technique that was used by Sigma Aldrich to obtain the product 703192? Thanks!
    1 answer
    1. The deposition method is a proprietary element of the product preparation, which cannot be shared.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the band gap energy of this ITO square glass
    1 answer
    1. The band gap energy is not a tested parameter for this product. There is no information that can be shared.
      Helpful?
  5. How many plates of glass is 10 PKG?
    1 answer
    1. This product consists of a package of 10 slides.
      Helpful?
  6. Is the glass coated with ITO on one side or both sides?
    1 answer
    1. The glass is ITO coated on one side. The coated side may be determined by holding the glass to the light. It will appear lightly opaque and may display a slight difference in color.
      Helpful?
  7. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  8. Which way was used for the coating of ITO on glass? Magnetron Sputtering?
    1 answer
    1. Yes, this product is prepared by Magnetron Sputtering. Specific details are considered proprietary.
      Helpful?
  9. what is the transparency of this product
    1 answer
    1. Product 703192 is ITO glass with a thickness of 1.1 mm. It should be totally transparent to the naked eye, and the transmittance is 84% (nominal at 550 nm) as per the webpage: https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/703192
      Helpful?
  10. How is ti possible to distinguish the ITO-coated side from the other?
    1 answer
    1. It is recommended to simply use a multimeter to test the conductivity or resistivity of both sides. The conductive side is ITO coated.
      Helpful?
1–10 of 18 Questions  