Merck
544086
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluor-1-propin
97%
Synonym(e):
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
About This Item
Lineare Formel:
CF3C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
InChIKey
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Packaged in carbon steel lecture bottles with CGA 110F/180M valve
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)