Alle Fotos(6)
Wichtige Dokumente
Z512958
Aldrich® Gasflaschen-Regler für nicht korrosive Gase
delivery pressure 0-22 psig, CGA Inlet size 180
Synonym(e):
Gas control valve, Lecture bottle regulator
Alle Fotos(6)
About This Item
Empfohlene Produkte
delivery pressure measuring range
0-22 psig
CGA-Einlassgröße
180
Allgemeine Beschreibung
- Single-stage
- Inlet: CGA 180
- Outlet: male 1/4 NPTF
- Max. inlet pressure: 3,000 psig
- Temp. range: -40 to 140°F
- Compact chrome-plated brass body
- Lecture-bottle gas regulators include a PTFE sealing washer
- Order spare PTFE sealing washers separately
Sonstige Hinweise
Produkt ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)