Merck
Z146811
Sigma-Aldrich
Schlauchadapter
brass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Materialien
brass
Schlauch ID
1/4 in.
Fitting
1/4 in. female
Allgemeine Beschreibung
Messingausführung mit gezähntem Schlauchverbinder. Edelstahlausführung mit konischem Schlauchverbinder.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)