Merck
663018
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetylen
Cyclopropylacetylene
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Neat, 97%
Synonym(e):
Ethinylcyclopropan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.429
bp
51 °C
Dichte
0.781 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
InChIKey
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review