Fortfahren mit
490903
Thioharnstoff-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.160,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H215N13CS15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
€ 2.160,00
Speichern 15 % mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
mp
170-176 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[15NH2][13C]([15NH2])=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
490954489522611387
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
description
suitable for NMR (reference standard), 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
mp
170-176 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
285977-83-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)