482609
N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucin
97%
Synonym(e):
([2S,3R]-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl)-L-leucin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −11°, c = 1 in 1 M NaOH
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13+,14+/m1/s1
InChIKey
VGGGPCQERPFHOB-RDBSUJKOSA-N
Angaben zum Gen
human ... ANPEP(290) , DPP4(1803)
mouse ... Rnpep(215615)
rat ... Mme(24590)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable