Wichtige Dokumente
DPP4-M
Sigma-Aldrich
DPP IV-Inhibitor
Synonym(e):
Gliptine
Größe auswählen
1 ML
€ 84,20
10 ML
€ 684,00
€ 84,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 84,20
10 ML
€ 684,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NC.07
€ 84,20
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Qualitätsniveau
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... DPP4(1803)
Allgemeine Beschreibung
Dipeptidylpeptidase IV (DPP IV), ein membranintegriertes Glykoprotein vom Dimertyp II, gehört zur Familie der prolylspezifischen Proteasen. Es wird im Epithel- und Nichtepithelgewebe reichlich exprimiert. Es wird in Niere und Darm stark exprimiert.[1]
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Biochem./physiol. Wirkung
Dipeptidylpeptidase IV (DPP IV) steuert insulinstimulierende Hormone, glucagonähnliche Peptide (GLP-1) und glukoseabhängige insulinotrope Polypeptide (GIP). Es ist ein vielversprechendes Therapieziel für Typ-2-Diabetes (T2DM).[2] Zusätzlich zu seiner katalytischen Wirkung fungiert DPP-4 auch als Bindeprotein und Ligand extrazellulärer Faktoren.[3] Die DPP-4-Hemmung bewirkt eine längere Aktivität von GLP-1 und GIP, weshalb DPP-4-Hemmer zur Aufrechterhaltung der Glucosehomöostase beitragen. DPP IV-Hemmer können die glykämische Kontrolle über einen längeren Zeitraum als frühe orale hypoglykämische Mittel verbessern.[4]
Lagerung und Haltbarkeit
Nach Lieferung bei 4 °C aufbewahren. Für die Langzeitlagerung von mehr als 2 Wochen bei –20 °C aufbewahren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sebastiano Bruno Solerte et al.
Acta diabetologica, 57(7), 779-783 (2020-06-09)
SARS-CoV-2 causes severe respiratory syndrome (COVID-19) with high mortality due to a direct cytotoxic viral effect and a severe systemic inflammation. We are herein discussing a possible novel therapeutic tool for COVID-19. Virus binds to the cell surface receptor ACE2;
Rajesh Gupta et al.
Current drug targets, 10(1), 71-87 (2009-01-20)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) is a key regulator of insulin-stimulating hormones, glucagon-like peptide (GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), thus it is a promising target for the treatment of Type 2 Diabetes mellitus (T2DM). Inhibition of plasma DPP IV
Sourav De et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 19(2), 88-97 (2018-04-26)
Diabetes mellitus is an emerging predator and affecting around 422 million adults worldwide. Higher levels of circulating insulin and increased pressure on the pancreas to produce insulin have been inferred as possible etiology for diabetes leading to a higher risk
Lucienne Juillerat-Jeanneret
Journal of medicinal chemistry, 57(6), 2197-2212 (2013-10-09)
The proline-specific dipeptidyl aminopeptidase IV (DPP IV, DPP-4, CD26), widely expressed in mammalians, releases X-Pro/Ala dipeptides from the N-terminus of peptides. DPP IV is responsible of the degradation of the incretin peptide hormones regulating blood glucose levels. Several families of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Would our lab be able to store this product at -80 degrees celsius without compromising its composition? 
    1 answer
    1. It is recommended to store this product at -20°C. The long term stability of this product at -80°C has not been determined. However, there are no issues anticipated by storing this material at ultra-low temperatures.
      Helpful?
  2. What is the concentration of this product and what is the working concentration suggested? Thanks!
    1 answer
    1. This product as provided at a concentration of 4 mM. The working concentration recommendations are 10 μl/mL of whole blood or 20 μl/mL of buffer, plasma, serum, or tissue culture medium. These are general usage recommendations, the optimal concentration is application- and/or system-dependent. The final working concentration should be empirically determined by the end user.