Fortfahren mit
76307
Pefabloc® SC
Synonym(e):
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid -hydrochlorid, AEBSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 728,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10FNO2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.69
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7604627
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Pefabloc® SC ist ein Trypsin-Inhibitor, der in der Synthese seines arganinähnlichen Analogs 4-(2-Guanidinethyl)benzolsulfonylfluorid verwendet werden kann.
Pefabloc® SC ist ein starker, ungiftiger und relativ einfach zu verwendender irreversibler Inhibitor von Serinproteasen. Seine effiziente Hemmung der den Plättchenaktivierenden Faktor (PAF) degradierenden Acetylhydrolase in Menschen und in Ratten wurde berichtet.
Application
Empfohlene Konzentration für den Einsatz: 0,1-1 mM.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Pefabloc® SC kann verwendet werden als analytischer Standard bei der Bestimmung des nativen oligomeren Zustands und der Substratspezifität von Ratten-NTPDase1 und -2 nach der heterologen Expression in Xenopus-Oozyten. Kann auch als Esterase-Inhibitor verwendet werden, der zur Verbesserung der Stabilität von Ciclesonid dem Vollblut zugegeben wird, z. B. bei der Bestimmung der Konzentration von Ciclesonid (CIC) und dessen aktiven Metabolits, Desisobutyryl-Ciclesonid (des-CIC), in menschlichem Plasma unter Verwendung der Flüssigkeitschromatographie mit chemischer Ionisation bei Atmosphärendruck und Tandem-Massenspektrometrie (LC-APCI-MS/MS).
Biochem/physiol Actions
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluoridhydrochlorid (AEBSF) ist ein irreversibler Serinproteaseinhibitor. Die Inhibitionskonstanten ähneln denen von Phenylmethansulfonylfluorid (PMSF) und Diisopropylfluorphosphat (DFP). AEBSF hemmt nachweislich Trypsin, Chymotrypsin, Plasmin, Kallikrein und Thrombin. Als Alternative zu PMSF und DFP bietet AEBSF eine geringere Toxizität, bessere Wasserlöslichkeit und bessere Stabilität in wässrigen Lösungen. AEBSF kann in Zellkulturen zu Konzentrationen von bis zu 0,25 mmol/l eingesetzt werden.
Other Notes
Starker und irreversibler Inhibitor von Serinprotease; im Gegensatz zu PMSF ist er wasserlöslich und ungiftig[1]; gegenüber Albumin beständig[2]
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8456SBR000155.08436
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pefabloc® SC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How is 76307 packaged in quantities of 100mg, 500mg, and 1G?
    1 answer
    1. The 100mg and 500mg quantities are packaged in a 2ml clear polypropylene vial with a polypropylene screw-type cap. The 1G quantity is packaged in a 5ml clear polypropylene vial with a polypropylene screw-type cap.