Merck
459925
Sigma-Aldrich
Platin(IV)-oxid
greener alternative
Synonym(e):
Adams Katalysator, NSC 402624, Platindioxid, Platinoxid
Größe auswählen
250 MG
€ 86,40
1 G
€ 215,00
5 G
€ 629,00
€ 86,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 86,40
1 G
€ 215,00
5 G
€ 629,00
About This Item
Lineare Formel:
PtO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 86,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Pt, 79-83%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Oberflächenbereich
≥75 m2/g
Verunreinigungen
iron, low
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChIKey
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Prepared by Adams′ nitrate fusion method.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Anwendung
Katalysator für:
  • Hydrohydrazinierungssreaktionen
  • Oxidation von Zuckern
  • Niedrigtemperaturoxidation von Kohlenstoffmonoxid
  • Sauerstoffreduktionsreaktion
  • Hydrierungsreaktionen
  • Hydrogenolyse der Cyclopropylgruppe zu einer Isopropylgruppe
  • Hydroxycyclopropanierungsreaktionen
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)