Merck
520616
Sigma-Aldrich
Platin(IV)-oxid Hydrat
crystalline, 99.5%
Synonym(e):
Engelhard Code S7018
Größe auswählen
1 G
€ 157,00
5 G
€ 712,00
€ 157,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 157,00
5 G
€ 712,00
About This Item
Lineare Formel:
PtO2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.08 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 157,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Form
crystalline
Zusammensetzung
Pt, ≥80%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
SMILES String
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChIKey
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst;used for selective oxidation of primary alcohols.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)