Wichtige Dokumente
379875
[Pd(OAc)2]3
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Pd-(OAc)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES String
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?