Merck
229040
Sigma-Aldrich
Platin(IV)-oxid Monohydrat
99.9% trace metals basis
Größe auswählen
1 G
€ 327,00
€ 327,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 327,00
About This Item
Lineare Formel:
PtO2·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 327,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Pt, 78-80%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
SMILES String
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
InChIKey
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)