Fortfahren mit
212911
Palladiumhydroxid auf Kohlenstoff
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support, solid
Palladium hydroxide on carbon
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Pd(OH)2/C, Pearlman-Katalysator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
235-219-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Palladiumhydroxid auf Kohlenstoff, extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
form
powder
Quality Segment
contains
≤50% water
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
extent of labeling
20 wt. % loading (dry basis)
matrix
carbon, wet support
SMILES string
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Application
Besonders aktiv bei der Hydrogenolyse von Benzyl-Stickstoff-Bindungen und hat sich auch dort als wirkungsvoll erwiesen, wo andere Palladium-auf-Kohlenstoff-Katalysatoren versagt haben.
Das Produkt kann mit unserem Benchtop-Wasserstoffgenerator H-Genie Lite (Z744083) verwendet werden.
Katalysiert effektiv direkte Arylierungsreaktionen von Aryliodiden und -bromiden in intra- und intermolekularen Prozessen.[1]
Die Addition von Pd/C zu Pd(OH)2/C verbessert die Effizienz der N- oder O-Debenzylierung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
330094520888205729
description
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
description
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
description
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix carbon, dry support
description
extent of labeling: 5 wt. % loading, unreduced
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
contains
≤50% water
contains
~50% water
contains
-
contains
-
matrix
carbon, wet support
matrix
carbon, wet support
matrix
carbon, dry support
matrix
-
extent of labeling
20 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
20 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
10 wt. % loading
extent of labeling
5 wt. % loading
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladiumhydroxid auf Kohlenstoff
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Palladium hydroxide on carbon
    It works well as a catalyst in the reaction of benzyl deprotection
    Helpful?