Merck
453188
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Markierte Glucose, Dextrose-1,2-13C2
Größe auswählen
100 MG
€ 291,00
500 MG
€ 797,00
1 G
€ 1.360,00
€ 291,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 291,00
500 MG
€ 797,00
1 G
€ 1.360,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C4H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 291,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
D-Glucose-1,2-13C2 can be used:
  • As a stable isotope in the in vivo study of dynamic metabolic profiling of pancreatic tumor.[1]
  • To study the nonoxidative pentose phosphate pathway using a single-tracer method.[2]
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[1, 2-13C2]-D-glucose profiles of the serum, liver, pancreas, and DMBA-induced pancreatic tumors of rats
Boros L, et al.
Pancreas, 31(4), 337-343 (2005)
Mass isotopomer study of the nonoxidative pathways of the pentose cycle with [1, 2-13C2] glucose
Lee, WP, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 274(5), E843-E851 (1998)
Joanna L Gillis et al.
eLife, 10 (2021-08-13)
Alterations to the androgen receptor (AR) signalling axis and cellular metabolism are hallmarks of prostate cancer. This study provides insight into both hallmarks by uncovering a novel link between AR and the pentose phosphate pathway (PPP). Specifically, we identify 6-phosphogluoconate
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.