Merck
720127
D-Glucose-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Markierte Glucose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C3H12O6
Molekulargewicht:
183.13
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
powder
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i4+1,5+1,6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VJPMIEPHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)