Fortfahren mit
552003
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Synonym(e):
Deuterierte Glucose, Markierte Glucose, D-Glucose-C-d7, Dextrose-C-d7
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 591,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.110,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.190,00
20 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.860,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5D7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
€ 282,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+7
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
General description
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 ist ein stabiles Isotop und Einfachzucker mit sechs Kohlenstoffatomen in zyklischer Form.
Application
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Dotierstoff bei der Qualitätskontrolle von mit Apfelsaft kontaminiertem Traubensaft mittels Elektrosprayionisation-Fourier-Transform-Ionen-Zyklotron-Resonanz-Massenspektrometrie [ESI (-) FT-ICR-MS].
  • Zum Quantifizieren der physischen und chemischen Wiederverwertung von Glucose durch Messen der Differenz in ihrem Metabolismus.
  • In Kombination mit D2O zum Steigern der Lipidproduktion durch Reduzieren des D-H-Austausches.
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
389374706663552151
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (HPLC)
assay
99% (CP)
mass shift
M+7
mass shift
M+6
mass shift
M+7
mass shift
M+13
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 97 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)