This product is packaged with a Sure/Seal crown cap which includes a septum.
Wichtige Dokumente
394238
Pyrrolidin
≥99.5%, purified by redistillation
Synonym(e):
Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.45 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
653 °F
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
10.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChIKey
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
est-ce que le flacon est équipé d'un septum?