Merck
203874
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-nitrat Hexahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Nickel dinitrate hexahydrate, Nickel nitrate hexahydrate, Nickel(2+) dinitrate hexahydrate, Nickelous nitrate hexahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Ni(NO3)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.79
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
solid
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
56 °C (lit.)
Dichte
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChIKey
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nickel(II)-nitrathexahydrat kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Additiv bei der Herstellung von Celluloseacetatpolymeren (CA) zum Steuern der Porosität des Polymers. Die Bildung von Ni(NO3)2.6H2O-Aggregaten in einer Polymermatrix während der Verfestigung und die starken Wechselwirkungen zwischen Ni, Nitrat und Wassermolekülen führen zur Bildung von gut definierten Poren auf der Oberfläche der CA-Matrix.
  • Als Ausgangsmaterial zum Herstellen von Nickel(II)-Schiff-Base, die als Vorläufer für die Synthese von NiO-Nanopartikeln mittels thermischer Zersetzung im festen Zustand verwendet wird.
  • Als Dotierstoff zum Herstellen von Ni-Ceroxid-Katalysator für die selektive Hydrierung von Acetylen.
  • Als Katalysator zum Herstellen von 3,4-Dihydropyrimidinon-Derivaten mittels Biginelli-Cyclokondensation.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Doron Levin et al.
Inorganic chemistry, 35(14), 4191-4197 (1996-07-03)
A layered ammonium nickel molybdate was prepared by precipitation from a solution of nickel nitrate and ammonium heptamolybdate. The compound obtained, (NH(4))HNi(2)(OH)(2)(MoO(4))(2), is trigonal with hexagonal unit cell parameters a = 6.0147(4) Å, c = 21.8812(13) Å, and Z =
Marisa Freitas et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 26(1), 13-21 (2012-10-26)
Nickel is an ubiquitous transition metal that is industrially applied in many forms, which inevitably leads to a high degree of occupational and environmental exposure. Over-exposure to nickel can produce a variety of adverse effects on human health, including allergy
Nickel nitrate and K-ferrocyanide in fixative for electron microscopy as tracer of extracellular space.
L S Gutiérrez et al.
Microscopia electronica y biologia celular : organo oficial de las Sociedades Latinoamericana de Microscopia Electronica e Iberoamericana de Biologia Celular, 12(2), 217-229 (1988-12-01)
B Vikhoff et al.
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987), 36(3), 323-325 (1995-05-01)
An investigation regarding possible artefacts from dental filling materials in MR imaging is presented including 9 types of such materials from various manufacturers. Freshly extracted teeth were prepared and the filling materials were handled according to manufacturers' instructions. The teeth
Xinghua Zhang et al.
Bioresource technology, 127, 306-311 (2012-11-10)
Inexpensive non-sulfided Ni-based catalysts were evaluated for hydrotreatments using phenol as model compound. HZSM-5, a zeolite with different ratio of Si/Al and γ-Al(2)O(3) were impregnated with Ni(NO(3))(2) · 6H(2)O and calcined at 450 °C. Conversion rates and product distribution for
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.