Fortfahren mit
83240
Pyrrolidin
≥99.0%
Synonym(e):
Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,40
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,30
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-648-7
Beilstein/REAXYS Number:
102395
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Form:
liquid
€ 46,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
128 mmHg ( 39 °C), 49 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
653 °F
expl. lim.
10.6 %
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.443
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.4 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChI key
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrrolidine can be used as:
  • A base for the chemoselective reduction of ketones to alcohol in the presence of decaborane and cerium(III) chloride heptahydrate in methanol.
  • A reactant with benzaldehyde and β-naphthol for the synthesis of betti base using non-ionic surfactant (Triton X-100) as a catalyst.
  • A catalyst in the synthesis of aldimines from aldehydes and primary amines.
  • A modifier for aluminum hydride reagent, which is used as a selective reducing agent to transform N-benzyl-4-ethoxycarbonylpiperidine into N-benzyl-4-formylpiperidine.
  • As a solvent/base in palladium-catalyzed Sonagashira coupling reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P73803W3523168.07494
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.443
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
expl. lim.
10.6 %
expl. lim.
10.6 %
expl. lim.
10.6 %
expl. lim.
1.6-10.6 % (v/v)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrrolidin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
37.4 °F - closed cup
flash_point_c
3 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A general aminocatalytic method for the synthesis of aldimines
Morales S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(3), 1082-1089 (2014)
Large scale synthesis of N-benzyl-4-formylpiperidine through partial reduction of esters using aluminum hydride reagents modified with pyrrolidine
Abe T, et al.
Tetrahedron, 57(14), 2701-2710 (2001)
Reduction of ketones to alcohols using a decaborane/pyrrolidine/cerium (III) chloride system in methanol
Bae JW, et al.
Tetrahedron Letters, 42(11), 2137-2139 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
83240-25ML04061833005491
83240-100ML04061833005484
83240-500ML04061833005507