Merck
736589
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)pyridin
Synonym(e):
2,6-Bis(di-t-butylphosphinomethyl)pyridine
Größe auswählen
250 MG
€ 144,00
1 G
€ 294,00
€ 144,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 144,00
1 G
€ 294,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H43NP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 144,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12/h13-15H,16-17H2,1-12H3
InChIKey
NJQAVBPPWNSBBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.0 °F
Flammpunkt (°C)
67.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)