Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,50 € 34,87 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 184,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 832,00 € 624,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-442-9
Beilstein/REAXYS Number:
118286
MDL number:
Assay:
98%
€ 34,87
Listenpreis€ 46,50Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
79-82 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3
InChI key
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Diacetylpyridine can be used as a starting material for the synthesis of:
- Iron and cobalt bis(imino)pyridyl complexes, catalysts for ethylene oligomerization.
- Thiosemicarbazone derivatives with potential application as anti-mycobacterial tuberculosis agent.
- Macrocyclic pentadentate nitrogen–sulphur donor ligands by [1+1] condensation with 1,2-di(o-aminophenylthio)ethane.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description ≥98%, FG | description ≥98%, FG |
| assay 98% | assay 97% | assay ≥98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 400, 300 |
| mp 79-82 °C (lit.) | mp 58-63 °C | mp - | mp - |
| functional group ketone | functional group bromo, ketone | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?