739405
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridin
97%
Synonym(e):
2-(2′-Pyridyl)imidazole, 2-(2-Pyridyl)imidazole, 2-(Imidazol-2-yl)pyridine, 2-(Pyridin-2-yl)imidazole, Pyridine,2-imidazol-2-yl- (8Cl)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C8H7N3/c1-2-4-9-7(3-1)8-10-5-6-11-8/h1-6H,(H,10,11)
InChIKey
SZXUTTGMFUSMCE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable