Wichtige Dokumente
378151
Diglycolylchlorid
95%
Synonym(e):
2,2′-Oxydiacetyl-chlorid
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
84-87 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ether
SMILES String
ClC(=O)COCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-3(7)1-9-2-4(6)8/h1-2H2
InChIKey
GTZXSBQCNBNWPK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?