143073
Diglycolsäure
98%
Synonym(e):
2,2′-Oxydiessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to greenish-yellow
SMILES String
OC(=O)COCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves