Fortfahren mit
S6951
Surfen hydrate
≥98% (HPLC), Heparan sulfate antagonist, powder
Synonym(e):
(bis-2-methyl-4-amino-quinolyl-6-carbamide hydrate, 1,3-Bis(4-amino-2-methyl-6-quinolyl)urea hydrate, Aminokinuride, Aminoquincarbamide, Aminoquinuride, N,N′-Bis(4-amino-2-methyl-6-quinolyl)urea, NSC 12155
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 655,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20N6O · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.42 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Surfen hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cc1cc(N)c2cc(NC(=O)Nc3ccc4nc(C)cc(N)c4c3)ccc2n1
InChI
1S/C21H20N6O.H2O/c1-11-7-17(22)15-9-13(3-5-19(15)24-11)26-21(28)27-14-4-6-20-16(10-14)18(23)8-12(2)25-20;/h3-10H,1-2H3,(H2,22,24)(H2,23,25)(H2,26,27,28);1H2
InChI key
UXYZYUHSZVKWTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Surfen hydrate may be used as an antagonist to heparin.
Surfen hydrate has been used in the inhibition of multiple voltage-gated calcium channels in human embryonic kidney cells.
Biochem/physiol Actions
Surfen is a heparan sulfate antagonist, originally developed in the late thirties as an excipient for the production of depot insulin. Heparan sulfate (HS) is structurally related to heparin but contains fewer sulfate groups per disaccharide, and it exists almost exclusively attached to protein cores of proteoglycans, which cells either display on the plasma membrane or secrete into the extracellular matrix. Surfen binds to the chains of glycosaminoglycan (GAG)/HS and prevents binding of the enzymes and proteins thus act as HS antagonist. Surfen is more potent than protamine, a clinically used heparin antagonist.
Surfen is a heparan sulfate antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2022SML1358SML2023
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)