Merck
165212
Sigma-Aldrich
Adipoylchlorid
98%
Synonym(e):
Adipylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCO(CH2)4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.03
Beilstein:
507709
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
InChIKey
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Adipoylchlorid gehört zur Klasse der Monomere, die als Säurechloride bezeichnet werden. Es wird häufig bei der Synthese von Nylon 66 verwendet, einem Polyamidtyp, der eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und Wärmebeständigkeit aufweist. Es wird häufig in der Herstellung von Fasern, Textilien, Teppichen und technischen Kunststoffen verwendet. Es kann auch zur Synthese von biokompatiblen und biologisch abbaubaren Polymeren wie Polyestern verwendet werden. Diese Polymere finden Anwendungen in Systemen zur Arzneimittelabgabe, in der Gewebetechnik, bei Umkehrosmosemembranen, Dünnfilmen und medizinischen Implantaten.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Adipoylchlorid:
  • Kupplungsmittel bei der Synthese von PEG-PLA-PEG-Triblock-Copolymeren, das die Bildung einzigartiger Polymerstrukturen mit möglichen Anwendungen in Arzneimittelabgabe, Gewebetechnik und kontrollierten Freisetzungssystemen ermöglicht.
  • Vernetzungsmittel bei der Synthese von biologisch abbaubaren aromatisch-aliphatischen Poly(ester-Amiden) aus monolignolbasierten Esterdimeren. Diese Polymere weisen günstige Eigenschaften wie eine außergewöhnliche mechanische Festigkeit, biologische Abbaubarkeit und thermische Stabilität auf und sind daher für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich kontrollierter Arzneimittelabgabe und umweltfreundlicher Verpackungsmaterialien.
  • Wird bei der Herstellung von Biphenyl-Flüssigkristallen mit Endcapping verwendet.
Sonstige Hinweise
Material kann sich bei Lagerung dunkel verfärben.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 47, 5569-5569 (2006)
Nicolò Maccaferri et al.
Nature communications, 6, 6150-6150 (2015-02-03)
Systems allowing label-free molecular detection are expected to have enormous impact on biochemical sciences. Research focuses on materials and technologies based on exploiting localized surface plasmon resonances in metallic nanostructures. The reason for this focused attention is their suitability for
Jungeun Bae et al.
The AAPS journal, 17(6), 1357-1368 (2015-07-01)
A novel redox-responsive amphiphilic polymer was synthesized with bioreductive trimethyl-locked quinone propionic acid for a potential triggered drug delivery application. The aim of this study was to synthesize and characterize the redox-responsive amphiphilic block copolymer micelles containing pendant bioreductive quinone
Michelle A Ouimet et al.
Macromolecular bioscience, 15(3), 342-350 (2014-10-22)
Polymers such as poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) (PVP) have been used to prepare hydrogels for wound dressing applications but are not inherently bioactive. For enhanced healing, PVP was blended with salicylic acid-based poly(anhydride-esters) (SAPAE) and shown to exhibit hydrogel properties upon swelling. In
Artikel
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf