Merck
361941
Sigma-Aldrich
Di-tert-Butyldicarbonat
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
Boc-Anhydrid, Di-tert-Butylpyrocarbonat
Größe auswählen
5 G
€ 49,70
25 G
€ 236,00
250 G
€ 1.260,00
€ 49,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 49,70
25 G
€ 236,00
250 G
€ 1.260,00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3COCO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
Beilstein:
1911173
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 49,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Di-tert-Butyldicarbonat, ReagentPlus®, ≥99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid or liquid
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carbonate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Auf der automatisierten Synthese-Plattform von Synple (SYNPLE-SC002) können der Boc-Schutz und die Boc-Entschützung automatisiert werden (Boc-Schutzkartuschen (SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002) und Boc-Entschützungskartuschen (SYNPLE-B011)).
Di-tert-Butyldicarbonat (Boc-Anhydrid) kann folgendermaßen verwendet werden:
  • Als Reagenz für die Einführung der Boc-Schutzgruppe bei den Aminfunktionen.[1][2]
  • Zur Herstellung von tert-Butylethern und Boc-Alkoholen in Gegenwart eines Lewis-saurem Katalysators[3]
  • Als Carboxylierungsmittel bei der Herstellung verschiedener tert-Butylcarboxylate[4]
  • Zur Umwandlung von Aminen zu entsprechenden Isocyanaten, Carbamaten und Harnstoffderivaten.[4]
  • Als Kupplungsreagenz zur Verankerung verschiedener Carbonsäuren an Hydroxymethylharzen.[5]
  • Zur Synthese von Chinolonen und 2-(Pseudo)Halochinolinen aus 2-Alkenylanilin in Gegenwart von DMAP als Katalysator.[6]
Reagenz für die Einführung der Boc-Schutzgruppe
Warnhinweis
Hydrolysiert zu t-Butanol und CO2; erzeugt Innendruck in der Flasche, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aqueous MW eco-friendly protocol for amino group protection
Nardi M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(24), 18751-18760 (2015)
Di-tert-butyl dicarbonate as an efficient coupling reagent for the immobilization of carboxylic acid moieties
de los Angeles Laborde M, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4624-4625 (2008)
An expeditious, high-yielding construction of the food aroma compounds 6-acetyl-1, 2, 3, 4-tetrahydropyridine and 2-acetyl-1-pyrroline
Harrison TJ and Dake GR
The Journal of Organic Chemistry, 70(26), 10872-10874 (2005)
Beyond a Protecting Reagent: DMAP-Catalyzed Cyclization of Boc-Anhydride with 2-Alkenylanilines
Huang Y-N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(11), 4645-4653 (2016)
Synlett, 2104-2104 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf