Fortfahren mit
34660
Di-tert-Butyldicarbonat
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Boc2O, Boc-Anhydrid, Di-tert-Butylpyrocarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3COCO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
246-240-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1911173
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Di-tert-Butyldicarbonat, ≥98.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid or liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-tert-butyl-Dicarbonat (Boc2O) ist ein Reagenz, das vorwiegend zum Einführen der Boc-Schutzgruppe in Aminfunktionen verwendet wird. Darüber hinaus wird es bei manchen organischen Reaktionen, insbesondere mit Carbonsäuren, bestimmten Hydroxylgruppen oder mit primären Nitroalkanen, als Dehydriermittel eingesetzt.
Auf der automatisierten Synthese-Plattform von Synple (SYNPLE-SC002) können der Boc-Schutz und die Boc-Entschützung automatisiert werden (Boc-Schutz-Kartuschen (SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002) und Boc-Entschützungskartuschen (SYNPLE-B011)).
Application
Reagenz für die Einführung der Boc-Schutzgruppe
Di-tert-butyldicarbonat (Boc2O) wird für folgende Synthesen verwendet:
  • Einer Azobenzol-Aminosäure (aa).[1]
  • N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamin (t-BOC-MDMA) aus MDMA.
Es kann auch als Reagenz für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • Zum Einführen der säurelabilen Boc-Schutzgruppe in Aminosäuren, Peptide und Proteine.        
  • Zum Herstellen von Styrolderivaten mittels Heck-Olefinierung von aromatischen Carbonsäuren in Gegenwart eines Pd-Katalysators.        
  • Für die Synthese von Oxazolidin-2-onen und Imidazolidin-2-onen mittels Isocyanierung von 1,2-Aminoalkoholen und 1,2-Diaminen unter Verwendung von DMAP als Katalysator.       
  • Zum Herstellen von N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamin (t-Boc-MDMA) aus MDMA.
  • Für die Umwandlung von Aminen in die entsprechenden Isocyanate, Carbamate und Harnstoffderivate.
  • Bei der N-BOC-ylierung von Amiden.
  • Bei der N-BOC-ylierung von empfindlichen Verbindungen unter nicht wässrigen Bedingungen.
Disclaimer
Hydrolysiert zu t-Butanol und CO2; erzeugt Innendruck in der Flasche, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.522618.18282436267
form
solid or liquid
form
crystalline solid
form
liquid
form
liquid
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
-
functional group
carbonate
functional group
-
functional group
-
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
23 °C (lit.)
mp
20-24 °C
mp
20-24 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-Butyldicarbonat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34660-100G-F04061826761199
34660-500G-F04061826761212
34660-25G-F04061826761205
34660-1KG-F04061837790171
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf