Wichtige Dokumente
124303
tert.-Butyl-phenylcarbonat
98%
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl phenyl carbonate, 1-tert-Butoxycarbonyloxybenzene, Phenyl tert-butyl carbonate
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
bp
83 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carbonate
phenoxy
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-10(12)13-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?