Wichtige Dokumente
33220
Cadaverin -dihydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
1,5-Diamino-pentan -dihydrochlorid, 1,5-Pentandiamin -dihydrochlorid, Pentamethylendiamin -dihydrochlorid
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
260-262 °C (lit.)
~260 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChIKey
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)