Merck
33211
Cadaverin
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1,5-Diaminopentan, 1,5-Pentandiamin, Pentamethylendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 ML
€ 193,00
50 ML
€ 743,00
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-329-0
Beilstein/REAXYS Number:
1697256
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cadaverin, purum, ≥97.0% (GC)
InChI key
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
SMILES string
NCCCCCN
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
density
0.869 g/mL at 20 °C
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D226063322052063
Cadaverin analytical standard
Supelco
52063
Cadaverin
assay
≥97.0% (GC)
assay
95%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥96.5% (GC), 96.5-103.5% (T)
solubility
1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.457-1.459, n20/D 1.458 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
-
mp
14-16 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
mp
260-262 °C (lit.), ~260 °C (dec.)
mp
14-16 °C (lit.)
Application
Cadaverin wird als Diamin bei der Synthese von Komplexen aus Diamin und anorganischem Anion [Cl-, SO42-, HPO42-, P2O74- und Fe(CN)64-] verwendet.[1]
General description
Cadaverin ist ein biogenes Amin.[2] Der Mechanismus der Cadaverinfermentation durch Corynebacterium glutamicum wurde beschrieben.[3]
Cadaverin, ein Diamin, wurde als eine flüchtige organische Verbindung in Kadavern beschrieben. Seine Wirkung auf die elektroantennographische (EAG) und Verhaltensreaktion des Aaskäfers Thanatophilus sinuatus Fabricius wurde untersucht.[4]
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biljana R Cvetković et al.
Food chemistry, 168, 471-477 (2014-08-31)
White cabbage heads cultivar "Futoški" and hybrid "Bravo" were investigated during fermentation process, for 50days, at different temperature regimes (16-18; 18-20; 20-22°C) and salt concentrations 1, 1.5 and 2%. The quantity of biogenic amines (tryptamine, phenylethylamine, putrescine, cadaverine, histamine, serotonine
Electrophysiological and behavioral responses of Thanatophilus sinuatus Fabricius (Coleoptera: Silphidae) to selected cadaveric volatile organic compounds.
Dekeirsschieter J, et al.
Journal of Forensic Sciences, 58(4), 917-923 (2013)
F Konikoff et al.
Liver, 10(3), 173-176 (1990-06-01)
Lithogenicity of human bile is dependent not only on cholesterol saturation, but also on the presence of nucleating and antinucleating factors. Most of the research in this field is directed toward biliary proteins, particularly glycoproteins. In the present study we
Takashi Mimitsuka et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(9), 2130-2135 (2007-09-27)
Cadaverine, the expected raw material of polyamides, is produced by decarboxylation of L-lysine. If we could produce cadaverine from the cheapest sugar, and as a renewable resource, it would be an effective solution against global warming, but there has been
Binding of polyanions by biogenic amines. I. Formation and stability of protonated putrescine and cadaverine complexes with inorganic anions.
De Robertis A, et al.
Talanta, 46(5), 1085-1093 (1998)