Fortfahren mit
A8784
N-Acetylputrescin -hydrochlorid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
Monoacetyl-1,4-diaminobutane hydrochloride, N-(4-Aminobutyl)acetamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
€ 70,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
functional group
amide, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(=O)NCCCCN
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(9)8-5-3-2-4-7;/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
XBECFEJUQZXMFE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)