Fortfahren mit
T2879
Tyramin -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder, neuromodulator
Synonym(e):
2-(4-Hydroxyphenyl)-ethylamin -hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-phenol -hydrochlorid, Tyrosamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 21,10
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 673,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CH2CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-462-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3627058
Assay:
≥98%
€ 21,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tyramin -hydrochlorid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
mp
271-274 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChI key
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Tyramine hydrochloride has been:
  • coinfused with adenosine in control subjects and patients in order to reduce leg blood flow by 50% without affecting arterial blood pressure[1]
  • labelled with fluorescence dyes (Atto 488 and Atto 655) to serve as a substrate for peroxidase in immunofluorescence analysis
  • used in dimethylformamide, labelled with 5-(and-6)carboxyfluorescein, succinimidyl ester/biotin to serve as a substrate for peroxidase in tyramide signal amplification
Biochem/physiol Actions
Kann in catecholaminerge Endungen eintreten und als falscher Transmitter freigegeben werden.
Tyramine is a biogenic amine and a neuromodulator localized to the nervous system. Tyrosine decarboxylase catalysis the formation of tyramine from tyrosine. Tyramine is found to be associated with a number of psychiatric disorders. Tyramine ingestion depletes serotonin, epinephrine and norepinephrine reserves. This results in elevated biological events such as cardiovascular function, blood pressure, glucose production and overall metabolism. It also causes depression, migraine and insomnia. Tyramine is present is several food sources. The process of food fermentation and spoilage increases its tyramine content.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4251M6500SML1924
assay
≥98%
assay
≥95.5%
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
271-274 °C (lit.)
mp
213-215 °C (lit.)
mp
67-71 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyramin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)